Läs mer
4-Aminoveratrol, 98 %
Produktkod. 10122800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122800 10 g Glasflaska 10g
10656092 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10122800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104720100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6315-89-5 | C8H11NR2 | 153,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6315-89-5
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.18
MDL-nummer MFCD00008394
InChI-nyckel LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
PubChem CID 22770
IUPAC-namn 3,4-dimetoxianilin
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminoveratrole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86°C to 88°C
Färg Brun
Kokpunkt 174°C to 176°C (22.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(OCH3)2
Kvantitet 10 g
Beilstein 13, 780
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 153.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminoveratrole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.