Läs mer
4-Androsten-11beta-ol-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11 beta-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-D7 |
| CAS | 2331287-27-3 |
| Molekylformel | C19 D7 H19 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Androst-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7, 11-hydroxy-, (11β)- (ACI), (11β)-11-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7 (ACI), 11β-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-D7, 11β-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7, 4-Androsten-11β-ol-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21 H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1/i3D2,6D2,7D2,9 D |
| LEDER | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S)-2,2,4,6,6,16,16-heptadeuterio-11-hydroxy-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.4511 |
| Formel vikt | 309.2321 g/mol |
| Visa mer |