missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Androsten-17alpha-ol-3-one-2,2,4,6,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epitestosterone D5 (2,2,4,6,6-D5) |
| CAS | 165195-35-7 |
| Molekylformel | C19 D5 H23 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Epitestosterone D5 (2,2,4,6,6-D5), Androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, 17-hydroxy-, (17α)- (9 CI), (17α)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, [2,2,4,6,6-2H5]-Epitestosterone, Epitestosterone-d5, Epitestosterone-2,2,4,6,6-d5, Epitestosterone-2,2,4,6,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i3D2,7D2,11 D |
| LEDER | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4552 |
| Formel vikt | 293.2403 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?