Läs mer
4-Androsten-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Androst-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7 (Major) |
| CAS | 67034-85-9 |
| Molekylformel | C19 D7 H19 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D2,6D2,7D2,11 D |
| LEDER | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC([2 H])([2 H])C4=O)[C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S)-2,2,4,6,6,16,16-heptadeuterio-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4517 |
| Formel vikt | 293.2372 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?