missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Androsten-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Androst-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7 (Major) |
| CAS | 67034-85-9 |
| Molekylformel | C19 D7 H19 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D2,6D2,7D2,11 D |
| LEDER | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC([2 H])([2 H])C4=O)[C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S)-2,2,4,6,6,16,16-heptadeuterio-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4517 |
| Formel vikt | 293.2372 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?