missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Anilino-1-benzylpiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2 |
| Formel vikt | 266.1783 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?