missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Anilino-4-oxobutanoic Acid-d5, TRC

Produktkod. 30339032
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30339032 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30339032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6639521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Anilino-d5-4-oxobutanoic Acid
CAS 840529-98-8
Molekylformel C10 2H5 H6 N O3
Kvantitet 1 mg
Synonym Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-amino)-, Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenyl-d5-amino)- (9CI), 4-Oxo-4-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-amino)butanoic acid, Succinanilic acid-d5, 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid D5 (phenyl-D5), 4-(Anilino-d5)-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenyl-d5-amino)butanoic acid, N-(Phenyl-d5)butanedioic acid monoamide, N-(Phenyl-d5)succinamic acid, Succinic acid monoanilide-d5, Succinic monoanilide-d5
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)CCC(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 4-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuterioanilino)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.23
Formel vikt 198.1053
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.