Läs mer
4-Anilino-4-oxobutanoic Acid-d5, TRC
Produktkod. 30331909
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30331909 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30331909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA66395210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Anilino-d5-4-oxobutanoic Acid
CAS 840529-98-8
Molekylformel C10 2H5 H6 N O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-amino)-, Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenyl-d5-amino)- (9CI), 4-Oxo-4-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-amino)butanoic acid, Succinanilic acid-d5, 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid D5 (phenyl-D5), 4-(Anilino-d5)-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenyl-d5-amino)butanoic acid, N-(Phenyl-d5)butanedioic acid monoamide, N-(Phenyl-d5)succinamic acid, Succinic acid monoanilide-d5, Succinic monoanilide-d5
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)CCC(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 4-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuterioanilino)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.23
Formel vikt 198.1053