Läs mer
4-Anilino-4-oxobutanansyra, TRC
Produktkod. 30346073
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30346073 500 mg
1 options
Produktkod. 30346073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA663950500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Anilino-4-oxobutanoic Acid
CAS 102-14-7
Molekylformel C10 H11 N O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenylamino)-, Succinanilic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid, 4-Anilino-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenylamino)butanoic acid, N-Phenylbutanedioic acid monoamide, N-Phenylsuccinamic acid, NSC 56471, Succinic acid monoanilide, Succinic monoanilide
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)CCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn 4-anilino-4-oxobutansyra
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Formel vikt 193.0739