Läs mer
4-Anisonitril, TRC
Produktkod. 30329698
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30329698 5 g
1 options
Produktkod. 30329698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6739355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Anisonitrile
CAS 874-90-8
Molekylformel C8H7NO
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Methoxy-benzonitrile, 1-Cyano-4-methoxybenzene, 4-Cyanoanisole, Aubepinenitrile, p-Cyanoanisole, p-Cyanophenyl Methyl Ether, p-Methoxybenzonitrile, p-Methoxycyanobenzene, p-Methoxyphenyl Cyanide, NSC 3777, NSC 71539
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-metoxibenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Formel vikt 133.0528