Läs mer
4-Azabenzimidazol, 98 %
Produktkod. 11446027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446027 25 g 25g
11426027 1 g 1g
11436027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25051.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 273-21-2 | C6H5N3 | 119,13 g/mol
4-azabensimidazol används vid framställning av imidazo[4,5-b]pyridin-4-oxid. Det används också som ett reagens för att framställa bensoylmetyl-substituerade azoler som är inhibitorer av kväveoxidsyntas med antioxidantegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Azabenzimidazol används vid framställning av imidazo[4,5-b]pyridin-4-oxid. Det används också som ett reagens för att framställa bensoylmetyl-substituerade azoler som är inhibitorer av kväveoxidsyntas med antioxidantegenskaper.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid.
Noter
Inkompatibel med starkt oxidationsmedel och stark syra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 273-21-2
Molekylformel C6H5N3
Molekylvikt (g/mol) 119.13
MDL-nummer MFCD00005579,MFCD01646138
InChI-nyckel GAMYYCRTACQSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-imidazo 4,5-b pyridine, 4-azabenzimidazole, 1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-deazapurine, 3,4-diazaindole, 7-azabenzimidazole, imidazopyridine, 4h-imidazo 4,5-b pyridine, pyrido 2,3-d imidazole, azabenzimidazole
PubChem CID 67504
ChEBI CHEBI:59952
IUPAC-namn lH-imidazo[4,5-b]pyridin
LEDER N1C=NC2=NC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Azabenzimidazole
Smältpunkt 145 °C till 150 °C
Kokpunkt 140 °C till 150 °C (0,1 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2600
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid.
Formel vikt 119.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.