Läs mer
4-Azaindole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15525206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525206 1 g 1g
15535206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15525206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456670010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 272-49-1
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00971977
InChI-nyckel XWIYUCRMWCHYJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1,4-diazaindene, pyrrolopyridine, 4h-pyrrolo 3,2-b pyridine, 1h-pyrrolo 3.2-b pyridine, zlchem 17, pubchem7675, acmc-1clkx
PubChem CID 9226
IUPAC-namn 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
LEDER N1C=CC2=NC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Azaindole
Smältpunkt 127.0°C to 130.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Azaindole, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.