Läs mer
4-Azaspiro[bicyclo[2.2.2]octane-2,2'-oxirane], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Azaspiro[bicyclo[2.2.2]octane-2,2'-oxirane] |
| CAS | 41353-91-7 |
| Molekylformel | C8 H13 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Methylenequinuclidine Epoxide, 3-Methylenequinuclidine Oxide, Spiro(oxirane-3,3'-quinuclidine) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO/c1-3-9-4-2-7(1)8(5-9)6-10-8/h7H,1-6H2 |
| LEDER | C1C[N@@]2CC[C@H]1C3(CO3)C2 |
| IUPAC-namn | spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,2'-oxirane] |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.195 |
| Formel vikt | 139.1 |