Läs mer
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde, TRC
Produktkod. 30329094
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30329094 100 mg
1 options
Produktkod. 30329094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB408723100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
CAS 50333-45-4
Molekylformel C13H17NO
Kvantitet 100 mg
Synonym p-(Hexamethyleneimino)benzaldehyde, 4-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H17NO/c15-11-12-5-7-13(8-6-12)14-9-3-1-2-4-10-14/h5-8,11H,1-4,9-10H2
LEDER O=Cc1ccc(cc1)N2CCCCCC2
IUPAC-namn 4-(azepan-1-yl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 203.28
Formel vikt 203.131