Läs mer
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 50333-45-4 |
| Molekylformel | C13H17NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | p-(Hexamethyleneimino)benzaldehyde, 4-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c15-11-12-5-7-13(8-6-12)14-9-3-1-2-4-10-14/h5-8,11H,1-4,9-10H2 |
| LEDER | O=Cc1ccc(cc1)N2CCCCCC2 |
| IUPAC-namn | 4-(azepan-1-yl)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vikt | 203.131 |