Läs mer
4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Azido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy |
| CAS | 63697-61-0 |
| Molekylformel | C9H17N4O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azide-piperidin-1-oxyl, 4-Azido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy, NSC 300606 |
| LEDER | CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(N=[N+]=[N-])C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.26 |
| Formel vikt | 197.1402 |