missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide |
| CAS | 122616-98-2 |
| Molekylformel | C7 H2 F4 N4 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2F4N4O/c8-2-1(7(12)16)3(9)5(11)6(4(2)10)14-15-13/h(H2,12,16) |
| LEDER | NC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.11 |
| Formel vikt | 234.0165 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?