Läs mer
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid |
| CAS | 122590-77-6 |
| Molekylformel | C7 H F4 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Azido-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7HF4N3O2/c8-2-1(7(15)16)3(9)5(11)6(4(2)10)13-14-12/h(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1c(F)c(F)c(N=[N+]=[N-])c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.1 |
| Formel vikt | 235.0005 |