Läs mer
4-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O2.ClH/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11;/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15);1H/t8-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 242.0571 |
| Frakt skick | Room Temperature |