Läs mer
4-Azidobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Azidobenzaldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O/c8-10-9-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-5H |
| Formel vikt | 147.0433 |
| Procent renhet | >95% |