missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Azidobenzoic Acid, TRC

Produktkod. 30344033
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30344033 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30344033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8220501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Azidobenzoic Acid
CAS 6427-66-3
Molekylformel C7 H5 N3 O2
Kvantitet 1 g
Synonym p-Azido-benzoic Acid, 4-Azidobenzoic acid, 4-Carboxyphenyl Azide, NSC 80932
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
IUPAC-namn 4-azidobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 163.13
Formel vikt 163.0382
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.