Läs mer
4-(azidometyl)bensenboronsyra pinakolester, 95 %
Produktkod. 15484206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484206 1 g 1g
15494206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58401.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1239481-05-0 | C13H18BN3O2 | 259,116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras torrt och svalt i väl tillslutna behållare. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1239481-05-0
Molekylformel C13H18BN3O2
Molekylvikt (g/mol) 259.116
MDL-nummer MFCD20922785
InChI-nyckel CARNXRHOIGMOQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb503, 4-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46872199
IUPAC-namn 2-[4-(azidometyl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 260.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.