Läs mer
4-Azidosalicylic Acid(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Azidosalicylic Acid |
| CAS | 66761-27-1 |
| Molekylformel | C7 H5 N3 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Azidosalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O3/c8-10-9-4-1-2-5(7(12)13)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1O)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 4-azido-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.13 |
| Formel vikt | 179.0331 |