Läs mer
4-Benzamidopiperidine hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11446360
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446360 1 g 1g
11352159 5 g 5g
11362159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446360 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27193.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33953-37-6
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.27
MDL-nummer MFCD01314226
InChI-nyckel JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine
PubChem CID 118120
IUPAC-namn N-piperidin-4-ylbenzamide
LEDER O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzamidopiperidine hydrate
Smältpunkt 136°C to 146°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.27 (Anhydrous)
Procent renhet 98%