Läs mer
4-Bensofurazankarboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzofurazancarboxaldehyde |
| CAS | 32863-32-4 |
| Molekylformel | C7 H4 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H |
| LEDER | O=Cc1cccc2nonc12 |
| IUPAC-namn | 2,1,3-benoxadiazol-4-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.12 |
| Formel vikt | 148.0273 |