Läs mer
4-Bensofurazankarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30338883
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30338883 100 mg
1 options
Produktkod. 30338883 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB207680100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzofurazancarboxaldehyde
CAS 32863-32-4
Molekylformel C7 H4 N2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H
LEDER O=Cc1cccc2nonc12
IUPAC-namn 2,1,3-benoxadiazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 148.12
Formel vikt 148.0273