Läs mer
4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Produktkod. 30334154
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30334154 50 mg
1 options
Produktkod. 30334154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20966050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 141054-42-4
Molekylformel C15H15NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym Ethyl 2-(4-Benzoyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3/c1-2-19-14(17)9-13-8-12(10-16-13)15(18)11-6-4-3-5-7-11/h3-8,10,16H,2,9H2,1H3
LEDER CCOC(=O)Cc1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn ethyl 2-(4-benzoyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 257.28
Formel vikt 257.1052