Läs mer
4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 15372-84-6 |
| Molekylformel | C12H9NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3/c14-11(8-4-2-1-3-5-8)9-6-10(12(15)16)13-7-9/h1-7,13H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-benzoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.2 |
| Formel vikt | 215.0582 |