Läs mer
4-Benzoyl-4'-bromobifenyl, 99 %
Produktkod. 11428397
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428397 25 g 25g
11438397 100 g 100g
11448397 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18482.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 63242-14-8 | C19H13BrO | 337,216 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63242-14-8
Molekylformel C19H13BrO
Molekylvikt (g/mol) 337.216
MDL-nummer MFCD00209630
InChI-nyckel ITMLYLPKSFZCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoyl-4'-bromobiphenyl, 4-4-bromophenyl benzophenone, 4'-bromobiphenyl-4-yl phenyl methanone, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl phenyl methanone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenyl-methanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl ketone, 4-4-bromophenyl phenyl-phenylmethanone, 4-4-bromophenyl phenyl phenyl methanone, pubchem9089
PubChem CID 478901
IUPAC-namn [4-(4-bromfenyl)fenyl]-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
Smältpunkt 155°C to 158°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2378429
Formel vikt 337.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.