Läs mer
4-Benzoyl-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15498607
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498607 5 g 5g
15408617 250 mg 250mg
15488607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52083.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104504-45-2 | C16H15NO3 | 269.30 g/mol
4-bensoyl-L-fenylalanin är en fotoreaktiv aminosyra som lätt kan inkorporeras i en peptid genom fastfassyntes och finner tillämpning som ftolabel. Det är en viktig råvara såväl som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-bensoyl-L-fenylalanin är en fotoreaktiv aminosyra som lätt kan inkorporeras i en peptid genom fastfassyntes och finner tillämpning som ftolabel. Det är en viktig råvara såväl som en mellanprodukt i organisk syntes.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104504-45-2
Molekylformel C16H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 269.30
MDL-nummer MFCD00238102
InChI-nyckel TVIDEEHSOPHZBR-AWEZNQCLSA-N
Synonym s-2-amino-3-4-benzoylphenyl propanoic acid, l-4-benzoylphenylalanine, para-benzoyl-phenylalanine, h-bpa-oh h-phe 4-bz-oh, 4-benzoyl-l-phenylalanine, 4-benzoylphenylalanine, l-p-benzoylphenylalanine, phenylalanine, 4-benzoyl, h-bpa-oh, h-p-bz-phe-oh
PubChem CID 7020128
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-bensoylfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoyl-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 269.3
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.