Läs mer
4-Bensoylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzoylbenzoic acid |
| CAS | 611-95-0 |
| Molekylformel | C14H10O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-benzoylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.23 |
| Formel vikt | 226.06 |