Läs mer
4-Bensoylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30335936
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30335936 1 g
1 options
Produktkod. 30335936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2083401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoylbenzoic acid
CAS 611-95-0
Molekylformel C14H10O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1
IUPAC-namn 4-benzoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Formel vikt 226.06