Läs mer
4-bensoylbifenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423047
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423047 25 g 25g
11433047 100 g 100g
11443047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15573.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2128-93-0 | C19H14O | 258.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2128-93-0
Molekylformel C19H14O
Molekylvikt (g/mol) 258.32
MDL-nummer MFCD00003079
InChI-nyckel LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylbiphenyl, 4-phenylbenzophenone, p-phenylbenzophenone, benzophenone, 4-phenyl, p-benzoylbiphenyl, 4-diphenyl phenyl ketone, p-biphenylyl phenyl ketone, trigonal 12, 4-biphenylyl phenyl ketone, methanone, 1,1'-biphenyl-4-ylphenyl
PubChem CID 75040
IUPAC-namn fenyl-(4-fenylfenyl)metanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoylbiphenyl
Smältpunkt 98°C to 103°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1876092
Formel vikt 258.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.