Läs mer
4-bensoylsmörsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10773963 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10773963 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10773963 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105740250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoylbutyric acid
Namnnotering 97%
CAS 1501-05-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 124 °C till 128 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H12O3
Linjär formel C6H5CO(CH2)3CO2H
MDL-nummer MFCD00004411
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 708
Synonym 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i bensen (varm), kloroform, etanol, diklormetan, etylacetat, vattenbaserad alkali, olöslig i hexan
InChI-nyckel SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
IUPAC-namn 5-oxo-5-fenylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 192.21
PubChem CID 73914
Formel vikt 192.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Benzoylbutyric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.