Läs mer
4-Benzoylpiperidin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30345112
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30345112 50 mg
1 options
Produktkod. 30345112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20870050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride
CAS 25519-80-6
Molekylformel C12 H15 N O . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl
InChI formel InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
LEDER Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2
IUPAC-namn fenyl(piperidin-4-yl)metanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 225.71
Formel vikt 225.092