Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Benzoylpyridine, 97%
Produktkod. 11459076
Change view
Kvantitet:
250g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459076 250g 250g
1 options
Produktkod. 11459076 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A17945.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzoylpyridine
CAS 14548-46-0
Kokpunkt 130°C to 131°C (1mmHg)
Flampunkt 150°C (302°F)
Molekylformel C12H9NO
MDL-nummer MFCD00006430
Kvantitet 250g
Beilstein 3864
Synonym 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
InChI-nyckel SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC-namn phenyl(pyridin-4-yl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 183.21
PubChem CID 26731
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%