Läs mer
(4-bensyl-1,4-oxazinan-2-yl)metanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10561692
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10561692 1 g 1g
10101262 250 mg 250mg
10280395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10561692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12409DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 40987-24-4
Molekylformel C12H18NO2
Molekylvikt (g/mol) 208.28
MDL-nummer MFCD02682009,MFCD10698663,MFCD11848685
InChI-nyckel WQNIKIMRIXHNFF-GFCCVEGCSA-O
Synonym 4-benzylmorpholin-2-yl methanol, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methanol, 4-benzyl-2-hydroxymethyl morpholine, 2-hydroxymethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanol, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-morpholin-2-yl-methanol, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanol, 4-phenylmethyl morpholin-2-yl methanol, 2-morpholinemethanol,4-phenylmethyl-, 2s, acmc-20a6qw
PubChem CID 2776358
LEDER OC[C@H]1C[NH+](CC2=CC=CC=C2)CCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (4-bensylmorfolin-2-yl)metanol
Formel vikt 207.27
Procent renhet 95%