Läs mer
(4-bensyl-1,4-oxazinan-2-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10552852
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10552852 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10583012 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12413CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 110859-47-7
Molekylformel C12H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 206.289
MDL-nummer MFCD02682010
InChI-nyckel CKZVBXBEDDAEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methylamine, 4-benzyl-2-morpholinyl methanamine, 4-benzylmorpholin-2-yl methylamine, 2-morpholinemethanamine, 4-phenylmethyl, 2-aminomethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanamine,4-phenylmethyl, 1-4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanamine
PubChem CID 2776360
IUPAC-namn (4-bensylmorfolin-2-yl)metanamin
LEDER C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)CN
Spezifikation
Kemiskt namn eller material (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.29
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.