Läs mer
4-bensyl-2-(klormetyl)morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10427262
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10427262 1 g 1g
10416774 5 g 5g
10437262 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10427262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL01000DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 40987-25-5
Molekylformel C12H16ClNO
Molekylvikt (g/mol) 225.72
MDL-nummer MFCD02681886
InChI-nyckel GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
PubChem CID 2801562
IUPAC-namn 4-bensyl-2-(klormetyl)morfolin
LEDER ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.72
Procent renhet 97%