Läs mer
4-Bensyl-2-metyl-1,2,4-tiadiazolidin-3,5-diadon, TRC
Produktkod. 30334990
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30334990 10 mg
1 options
Produktkod. 30334990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28572510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Molekylformel C10 H10 N2 O2 S
Kvantitet 10 mg
Synonym TDZD 8 - Bio-X TM
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
LEDER CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC-namn 4-benzyl-2-metyl-1,2,4-tiadiazolidin-3,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 222.26
Formel vikt 222.0463