Läs mer
4-bensyl-2-morfolinkarboxylsyrahydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10407042
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10407042 250 mg 250mg
10252922 1 g 1g
10197814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12401CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 135072-15-0
Molekylformel C12H16ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 257.714
MDL-nummer MFCD02682031
InChI-nyckel CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC-namn 4-bensylmorfolin-2-karboxylsyra;hydroklorid
LEDER C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
CAS Min % 97
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.72
Procent renhet 97%