Läs mer
4-Bensyl-3-tiosemikarbazid, 98+%
Produktkod. 11323076
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323076 5 g 5g
11313076 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10920.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 13431-41-9 | C8H11N3S | 181,257 g/mol
4-bensyl-3-tiosemikarbazid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-bensyl-3-tiosemikarbazid används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13431-41-9
Molekylformel C8H11N3S
Molekylvikt (g/mol) 181.257
MDL-nummer MFCD00025145
InChI-nyckel ZTRUHAVBRPABTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-3-thiosemicarbazide, 4-benzylthiosemicarbazide, 3-amino-1-benzylthiourea, n-benzylhydrazinecarbothioamide, 4-benzylthiosemicarbazone, hydrazinecarbothioamide,n-phenylmethyl, hydrazinecarbothioamide, n-phenylmethyl, hydrazino benzylamino methane-1-thione, n-phenylmethyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-benzyl-thiourea
PubChem CID 737135
IUPAC-namn 1-amino-3-bensyltiourea
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC(=S)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Smältpunkt 128 °C till 131 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2096431
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 181.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.