Läs mer
4-Bensyl-4-hydroxypiperidin, 97 %
Produktkod. 11497587
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497587 25 g 25g
11477587 1 g 1g
11487587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15664.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 51135-96-7 | C12H17NO | 191,274 g/mol
Det är en byggsten som används för syntes av olika föreningar, med terapeutiska egenskaper, såsom syntes av 4-bensimidazolyl-piperidinylkarbonyl-piperidinanaloger som histamin H3-antagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en byggsten som används för
syntes av olika föreningar, med terapeutiska egenskaper, såsom syntes av 4-bensimidazolyl-piperidinylkarbonyl-piperidinanaloger som histamin H3-antagonister.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51135-96-7
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.274
MDL-nummer MFCD00023147
InChI-nyckel KJZBZOFESQSBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-benzyl, 4-benzyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenylmethyl, acmc-20amoy, pubchem16262, 4benzyl-piperidin-4-ol, maybridge3_002978, 4-benzyl-piperidin-4-ol, 4-benzyl-4-piperidinol #
PubChem CID 98152
IUPAC-namn 4-bensylpiperidin-4-ol
LEDER C1CNCCC1(CC2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Smältpunkt ∼80 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1451803
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 191.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.