Läs mer
4-bensyl-4-piperidinol, TRC
Produktkod. 30348299
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30348299 1 g
1 options
Produktkod. 30348299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2887701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzyl-4-piperidinol
CAS 51135-96-7
Molekylformel C12 H17 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Piperidinol, 4-(phenylmethyl)-, 4-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-Benzyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-4-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-4-phenylmethylpiperidine, NSC 83237
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12(6-8-13-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
LEDER OC1(Cc2ccccc2)CCNCC1
IUPAC-namn 4-benzylpiperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 191.27
Formel vikt 191.131