Läs mer
4-(Benzyl(methyl)amino)-N-methoxy-N-methylbenzamide, TRC
Produktkod. 30335689
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335689 10 mg
30346696 25 mg
30335113 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30335689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28785510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Benzyl(methyl)amino)-N-methoxy-N-methylbenzamide
Analyt- eller komponentnamn 4-(Benzyl(methyl)amino)-N-methoxy-N-methylbenzamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 N2 O2
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-18(13-14-7-5-4-6-8-14)16-11-9-15(10-12-16)17(20)19(2)21-3/h4-12H,13H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CON(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2ccccc2
IUPAC-namn 4-[benzyl(methyl)amino]-N-methoxy-N-methylbenzamide
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 284.353
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 284.152