Läs mer
4-(Benzyl(methyl)amino)-N-methoxy-N-methylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Benzyl(methyl)amino)-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Benzyl(methyl)amino)-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 N2 O2 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-18(13-14-7-5-4-6-8-14)16-11-9-15(10-12-16)17(20)19(2)21-3/h4-12H,13H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CON(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[benzyl(methyl)amino]-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.353 |
| Visa mer |