missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Benzyl N-Carbobenzoxy-L-aspartate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Benzyl N-Carbobenzoxy-L-aspartate |
| CAS | 3479-47-8 |
| Molekylformel | C19H19NO6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO6/c21-17(25-12-14-7-3-1-4-8-14)11-16(18(22)23)20-19(24)26-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,24)(H,22,23)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](CC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2S)-4-oxo-4-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.36 |
| Formel vikt | 357.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?