Läs mer
4-Benzylamino-6-chloropyrimidine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15406577
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406577 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15406577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33723.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylamino-6-chloropyrimidine
CAS 61667-16-1
Smältpunkt 116°C to 117°C
Molekylformel C11H10ClN3
MDL-nummer MFCD00679879
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-pyrimidinamine, 6-chloro-n-phenylmethyl, n-benzyl-6-chloro-4-pyrimidinamine, benzyl-6-chloro-pyrimidin-4-yl-amine, 4-benzylamino-6-chloropyrimidine, n-benzyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-n-phenylmethyl
InChI-nyckel XARFPUIPIOPYGA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC(=NC=N2)Cl
IUPAC-namn N-benzyl-6-chloropyrimidin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 219.672
PubChem CID 3771857
Formel vikt 219.67
Procent renhet 96%