Läs mer
4-Bensylanilin, TRC
Produktkod. 30336162
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336162 5 g
1 options
Produktkod. 30336162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2300055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylaniline
CAS 1135-12-2
Molekylformel C13H13N
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(Phenylmethyl)benzenamine, α-Phenyl-p-toluidine, 4-(Phenylmethyl)aniline, 4-Aminodiphenylmethane, 4-Benzylbenzenamine, 4-Benzylphenylamine, p-Aminodiphenylmethane, p-Benzylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H13N/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,14H2
LEDER NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 4-bensylanilin
Molekylvikt (g/mol) 183.25
Formel vikt 183.1