Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Benzylbenzaldehyde, 97%
Produktkod. 15477457
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477457 250 mg 250mg
15467457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477457 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H35042.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 67468-65-9
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD01666418
InChI-nyckel DHARILAASAAGJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyl-benzaldehyde, p-benzylbenzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyl, benzaldehyde, 4-phenylmethyl, ambkkkkk178, 4-phenylmethyl benzaldehyde, 4-07-00-01406 beilstein handbook reference, benzaldehyde,4-phenylmethyl
PubChem CID 49886
IUPAC-namn 4-benzylbenzaldehyde
LEDER O=CC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Benzylbenzaldehyde
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 196.24
Procent renhet 97%